L(+)-Sérine réactif de culture cellulaire
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Ser-OH, (S)-(+)-Sérine
CAS No.: 56-45-1
Molecular Formula: C3H7NO3
Formula Weight: 105.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 222°
Beilstein Reference: 1721404
Merck Reference: 14,8460
MDL No.: MFCD00064224
Formule:
C₃H₇NO₃ Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa) Point de fusion: 222 °C Densité: 1,6 g/cm³ (22 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064224 Numéro CAS: 56-45-1 EINECS: 200-274-3 Indice Merck: 14,8460 |