Pyronine G
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Chlorure de 3,6-bis(diméthylamino)xanthylium, Pyronine Y
CAS No.: 92-32-0
Molecular Formula: C17H19ClN2O
Formula Weight: 302.80
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Green
Melting Point: 250-260°
Beilstein Reference: 3795789
Merck Reference: 14,8007
MDL No.: MFCD00011725
Marker dye for RNA useful in acid buffer systems
Formule:
C₁₇H₁₉ClN₂O Point de fusion: 250…260 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011725 Numéro CAS: 92-32-0 EINECS: 202-147-8 Indice Merck: 14,8007 |