Imprimer
Penicilline G sel de sodium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt, Sodium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
J63032.06 J63032.14 J63032.22
J63032.06EA 42.6 EUR
J63032.06 J63032.14 J63032.22
Penicilline G sel de sodium
Penicilline G sel de sodium
CAS No.: 69-57-8 Molecular Formula: C16H17N2NaO4S Formula Weight: 356.37 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 3834217 Merck Reference: 14,7094 MDL No.: MFCD00069666
Inhibits bacterial cell wall synthesis
Formule: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Poids moléculaire: 356.38 g/mol
Point de fusion: 255
Densité: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00069666
Numéro CAS: 69-57-8
EINECS: 200-710-2