Bleu de méthylène trihydraté
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 7220-79-3
Molecular Formula: C16H18ClN3S.3H2O
Formula Weight: 373.90 (319.86anhy)
Physical Form: Crystalline Powder
Appearance: Green
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3599847
Merck Reference: 14,6060
MDL No.: MFCD00150008
Sensitive stain for RNA and ribonuclease
Formule:
C₁₆H₁₈ClN₃S·3H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150008 Numéro CAS: 7220-79-3 EINECS: 200-515-2 Indice Merck: 14,6060 |