Rifampicine pour la biologie moléculaire
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
CAS No.: 13292-46-1
Molecular Formula: C43H58N4O12
Formula Weight: 822.94
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: Faint orange to red/brown
Melting Point: 183-188°
Solubility: Soluble in DMSO or methanol
Beilstein Reference: 5723476
Merck Reference: 14,8216
MDL No.: MFCD00151389
Antibiotic effective against mycobacteria. Can also inhibit DNA polymerase
Formule:
C₄₃H₅₈N₄O₁₂ Poids moléculaire: 822.95 g/mol Point de fusion: 183…188 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00151389 Numéro CAS: 13292-46-1 EINECS: 236-312-0 Indice Merck: 14,8216 |