Imprimer
L(+)-Valine réactif de culture cellulaire
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-(+)-Valine, H-Val-OH
J62943.06 J62943.14 J62943.22 J62943.A1
J62943.06EA 34.9 EUR
J62943.06 J62943.14 J62943.22 J62943.A1
L(+)-Valine réactif de culture cellulaire
L(+)-Valine
CAS No.: 72-18-4 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Beilstein Reference: 1721136 Merck Reference: 14,9909 MDL No.: MFCD00064220
Formule: C₅H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 117.15 g/mol
Point d'ébullition: 217
Point de fusion: 86
Densité: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064220
Numéro CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Indice Merck: 14,9909