Imprimer
Chlorure de tétraéthylammonium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de tetrylammonium, Tétraéthylammonium chlorure
J62507.14 J62507.22
J62507.14EA 47 EUR
J62507.14 J62507.22
Chlorure de tétraéthylammonium
Chlorure de tétraéthylammonium
CAS No.: 56-34-8 Molecular Formula: C8H20ClN Formula Weight: 165.71 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Solubility: Soluble in water, ethanol, chloroform, or acetone Beilstein Reference: 3563247 Merck Reference: 14,9200 MDL No.: MFCD00011828
Phase transfer catalyst
Formule: C₈H₂₀ClN
Point de fusion: 285 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011828
Numéro CAS: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Indice Merck: 14,9200