Imprimer
Streptomycine sulfate réactif de culture cellulaire
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
J61299.18 J61299.22
J61299.18EA 76.5 EUR
J61299.18 J61299.22
Streptomycine sulfate réactif de culture cellulaire
Streptomycine sulfate
CAS No.: 3810-74-0 Molecular Formula: C21H39N7O12 .1.5H2SO4 Formula Weight: 728.69 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3894995 Merck Reference: 14,8826 MDL No.: MFCD00037023
Inhibits initiation and causes misreading of rRNA in protein synthesis
Formule: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Poids moléculaire: 1457.4 g/mol
Point de fusion: 250
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037023
Numéro CAS: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,8826