Imprimer
Magnésium sulfate heptahydraté réactif de culture cellulaire
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J61839.36 J61839.A1
J61839.36EA 88.8 EUR
J61839.36 J61839.A1
Magnésium sulfate heptahydraté réactif de culture cellulaire
Magnésium sulfate heptahydraté
CAS No.: 10034-99-8 Molecular Formula: MgO4S.7H2O Formula Weight: 246.48 (120.37anhy) Physical Form: Powder Density: 1.68 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149785
Formule: MgSO₄·7H₂O
Point de fusion: 1124 °C
Densité: 1,68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Indice Merck: 14,5691