Glycine 99,5 Electrophoresis
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Gly-OH, Acide aminoacétique
Purity: 99.5+%
CAS No.: 56-40-6
Molecular Formula: C2H5NO2
Formula Weight: 75.07
Physical Form: Powder
Density: 1.595
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 5,97
Melting Point: ca 245° dec.
Solubility: Freely soluble in water
Beilstein Reference: 635782
Merck Reference: 14,4491
MDL No.: MFCD00008131
Formule:
NH₂CH₂COOH Poids moléculaire: 75.07 g/mol Point d'ébullition: 181 Point de fusion: ∼ 245 °C (déc.) Densité: 1.595 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008131 Numéro CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Indice Merck: 14,4491 |