Glycine 99% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Gly-OH, Acide aminoacétique
Formule:
NH₂CH₂COOH Poids moléculaire: 75.07 g/mol Point d'ébullition: 181 Point de fusion: 240 °C Densité: 1.595 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008131 Numéro CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Indice Merck: 13,04504 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |
Hydrolyzable substance | Passes test |