Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) pour l'électrophorèse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
J63734.AC J63734.AE
J63734.ACEA 57.3 EUR
J63734.AC J63734.AE
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED) pour l'électrophorèse
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylenediamine (TEMED)
Formule: C₆H₁₆N₂
Point d'ébullition: 120…122 °C
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0,775
Point éclair: 18 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008335
Numéro CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
Indice Merck: 14,9134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM