L(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté réactif de culture cellulaire
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
His HCl monohydraté, (S)-(+)-Histidine monochlorhydrate monohydraté, (S)-(+)-Histidine HCl monohydraté, H-His-OH.HCl.H2O
CAS No.: 5934-29-2
Molecular Formula: C6H9N3O2.HCl.H2O
Formula Weight: 209.63 (191.62anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 4168261
Merck Reference: 14,4720
Optical Rotation: +10° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00151027
Formule:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.) Densité: 1,485 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151027 Numéro CAS: 5934-29-2 EINECS: 211-438-9 Indice Merck: 14,4720 |