Imprimer
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté 99.0-102.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3262-01EA 0 EUR
3262-01 3262-19 3262-07
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté 99.0-102.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
L(+)-Tartrate de potassium et de sodium tetrahydraté
Formule: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Point de fusion: 70…80 °C
Densité: 1,79 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150989
Numéro CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Indice Merck: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.0 - 102.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
Assay (KOCO(CHOH)₂COONa·4H₂O) 99.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 8.5
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Ammonium (NH₄) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs