Imprimer
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté 99,0-101,0, crystals, BAKER ANALYZED® ACS Karl Fischer Reag. Standardization, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R,R)-(+)-Tartrate de disodium dihydraté
3931-01EA 156.14 EUR
3931-01 3931-05
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté 99,0-101,0, crystals, BAKER ANALYZED® ACS Karl Fischer Reag. Standardization, J.T.Baker®
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté
Formule: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Poids moléculaire: 230.08 g/mol
Point de fusion: 57
Densité: 1.818 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150035
Numéro CAS: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Indice Merck: 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 101.0 %
Assay (NaOCO(CHOH)₂COONa·2H₂O) 99.0 - 101.0 %
Loss on Drying at 150°C 15.61 - 15.71 %
pH of 5% Solution at 25°C 7.0 - 9.0
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Ammonium (NH₄) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %