L(+)-Isoleucine réactif de culture cellulaire
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ile, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, I
CAS No.: 73-32-5
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: ca 287° dec.
Beilstein Reference: 1721792
Merck Reference: 14,5179
Optical Rotation: +40° (c=5 in 6N HCl)
MDL No.: MFCD00064222
Formule:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Poids moléculaire: 131.17 g/mol Point de fusion: ∼ 287 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064222 Numéro CAS: 73-32-5 EINECS: 200-798-2 Indice Merck: 14,5179 |