D(+)-Saccharose pour la biologie moléculaire
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 57-50-1
Molecular Formula: C12H22O11
Formula Weight: 342.30
Physical Form: Crystalline solid
Density: 1.58
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 185-187°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 90825
MDL No.: MFCD00006626
For protein purification by sucrose density gradients
Formule:
C₁₂H₂₂O₁₁ Point de fusion: 185…187 °C Densité: 1,58 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006626 Numéro CAS: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Indice Merck: 13,08966 |