Imprimer
D(+)-Saccharose 99%, Ultrapure
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
J64270.22 J64270.36 J64270.A1
J64270.22EA 41.6 EUR
J64270.22 J64270.36 J64270.A1
D(+)-Saccharose 99%, Ultrapure
D(+)-Saccharose
Purity: 99% CAS No.: 57-50-1 Molecular Formula: C12H22O11 Formula Weight: 342.30 Physical Form: Crystalline Density: 1.58 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 185-187° Beilstein Reference: 90825 Merck Reference: 14,8881 MDL No.: MFCD00006626
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Poids moléculaire: 342.3 g/mol
Point de fusion: 185…187 °C
Densité: 1.58
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Indice Merck: 14,8881
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM