Imprimer
2,4-Diméthyl-1,3-pentadiène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H35300.06 H35300.14
H35300.06EA 72 EUR
H35300.06 H35300.14
2,4-Diméthyl-1,3-pentadiène ≥98%
2,4-Diméthyl-1,3-pentadiène
Formule: C₇H₁₂
Point d'ébullition: 94…96 °C
Point de fusion: –114 °C
Densité: 0,744
Point éclair: 10 °C (50 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008903
Numéro CAS: 1000-86-8
EINECS: 213-677-4
UN: 3295
ADR: 3,II