Imprimer
Guanidinium chlorure pour la biologie moléculaire
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Guanidine chlorhydrate
J65661.22 J65661.36
J65661.22EA 109 EUR
J65661.22 J65661.36
Guanidinium chlorure pour la biologie moléculaire
Guanidinium chlorure
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Poids moléculaire: 95.53 g/mol
Point de fusion: 178…185 °C
Densité: 1.34
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Indice Merck: 14,4562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM