Imprimer
Guanidinium chlorure 99%, ultrapure
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Guanidine chlorhydrate
J65485.22 J65485.36 J65485.A1
J65485.22EA 64.6 EUR
J65485.22 J65485.36 J65485.A1
Guanidinium chlorure 99%, ultrapure
Guanidinium chlorure
Purity: 99% CAS No.: 50-01-1 Molecular Formula: CH5N3.HCl Formula Weight: 95.53 Physical Form: Powder Density: 1.344 Appearance: White Melting Point: 185-188° Beilstein Reference: 3591990 Merck Reference: 14,4562 MDL No.: MFCD00013026
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Poids moléculaire: 95.53 g/mol
Point de fusion: 185…188 °C
Densité: 1.344
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Indice Merck: 14,4562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM