Imprimer
EDTA réactif de culture cellulaire
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide éthylènediaminetétraacétique, Acide éthylènedinitrilotétraacétique, Acide edetique
J62948.36 J62948.A1
J62948.36EA 107 EUR
J62948.36 J62948.A1
EDTA réactif de culture cellulaire
EDTA
CAS No.: 60-00-4 Molecular Formula: C10H16N2O8 Formula Weight: 292.24 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 1716295 Merck Reference: 14,3517 MDL No.: MFCD00003541
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
Poids moléculaire: 292.25 g/mol
Point d'ébullition: 614
Point de fusion: ∼ 245 °C (déc.)
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Indice Merck: 14,3517
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM