Imprimer
Thimerosal
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium (éthylmercurithio)-2 benzoate, Sodium mercurothiolate, Merthiolat
J61799.09 J61799.14
J61799.09EA 155 EUR
J61799.09 J61799.14
Thimerosal
Thimerosal
Formule: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Poids moléculaire: 404.82 g/mol
Point de fusion: 234…237 °C
Point éclair: 250 °C (482 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013062
Numéro CAS: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN: 2025
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 14,9317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM