Imprimer
Molybdenum boride ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12563.14 12563.22
12563.14EA 104 EUR
12563.14 12563.22
Molybdenum boride ≥99% (base métaux)
Molybdenum boride
Purity: 99% CAS No.: 12006-98-3 Molecular Formula: MoB Formula Weight: 106.75 Physical Form: Powder
Formule: BMo
Poids moléculaire: 106.75 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014219
Numéro CAS: 12006-98-3
EINECS: 234-492-5