Tricarbonate de dilanthane hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 54451-24-0
Molecular Formula: La2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 457.85(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.6-2.7
Merck Reference: 14,5364
MDL No.: MFCD00011069
Formule:
La₂(CO₃)₃.xH₂O Densité: 2,6…2.7 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011069 Numéro CAS: 54451-24-0 EINECS: 209-599-5 Indice Merck: 14,5364 |