Imprimer
Tricarbonate de dilanthane hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13197.18 13197.30
13197.18EA 129 EUR
13197.18 13197.30
Tricarbonate de dilanthane hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Tricarbonate de dilanthane hydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 54451-24-0 Molecular Formula: La2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 457.85(anhy) Physical Form: Powder/Lump Density: 2.6-2.7 Merck Reference: 14,5364 MDL No.: MFCD00011069
Formule: C₃La₂O₉·H₂O
Poids moléculaire: 457.85 g/mol (anhy)
Densité: 2.6…2.7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011069
Numéro CAS: 54451-24-0
EINECS: 209-599-5
Indice Merck: 14,5364