Cerium(III) carbonate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 54451-25-1
Molecular Formula: Ce2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 460.27(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Insoluble in water. Soluble indilute mineral acids.
Merck Reference: 14,1996
MDL No.: MFCD00149635
Formule:
C₃Ce₂O₉·H₂O Poids moléculaire: 478.274 g/mol Point de fusion: 848 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149635 Numéro CAS: 54451-25-1 EINECS: 208-655-6 Indice Merck: 14,1996 |