Imprimer
4'-Hydroxyoctanophenone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L11662.03 L11662.06
L11662.03EA 50.2 EUR
L11662.03 L11662.06
4'-Hydroxyoctanophenone ≥99%
4'-Hydroxyoctanophenone
Purity: 99% CAS No.: 2589-73-3 Molecular Formula: C14H20O2 Formula Weight: 220.31 Melting Point: 62-65° Beilstein Reference: 1954746
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082694
Numéro CAS: 2589-73-3
EINECS: 219-979-2