α,2-Dibromo-5-fluorotoluene ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene, 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 112399-50-5
Molecular Formula: C7H5Br2F
Formula Weight: 267.92
Refractive Index: 1.5900
Melting Point: 33-36°
Boiling Point: 89-90°/1mm
Beilstein Reference: 4177658
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00042187
Formule:
C₇H₅Br₂F Poids moléculaire: 267.92 g/mol Point d'ébullition: 89…90 °C (1 mmHg) Point de fusion: 33…36 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042187 Numéro CAS: 112399-50-5 UN: 3265 ADR: 8 II |