4-Fluoro-N-methylbenzylamine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N-Methyl-4-fluorobenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 405-66-3
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.499
Boiling Point: 180-181°
MDL No.: MFCD03839848
Formule:
C₈H₁₀FN Poids moléculaire: 139.17 g/mol Point d'ébullition: 180…181 °C Densité: 1.056 Point éclair: 71 °C (160 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03839848 Numéro CAS: 405-66-3 |