2-Fluoro-N-methylbenzylamine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(2-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine, (2-Fluorobenzyl)methylamine
Purity: 95%
CAS No.: 399-30-4
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.047
Refractive Index: 1.047
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to tan
Boiling Point: 73°
MDL No.: MFCD04629633
Formule:
C₈H₁₀FN Point d'ébullition: 73 °C Densité: 1,047 Point éclair: 68 °C (154 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04629633 Numéro CAS: 399-30-4 |