Imprimer
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A18151.06 A18151.14
A18151.06EA 73.5 EUR
A18151.06 A18151.14
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 5465-63-4 Molecular Formula: C7H8BrN.HCl Formula Weight: 222.52 Melting Point: 227-230° Beilstein Reference: 3913456
Formule: C₇H₉BrClN
Point de fusion: 227…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012853
Numéro CAS: 5465-63-4