Phenyl formate 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 1864-94-4
Molecular Formula: HCOOC6H5
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 72-74°/13mm
Beilstein Reference: 507113
MDL No.: MFCD00014126
Formule:
C₇H₆O₂ Point d'ébullition: 72…74 °C (13 mmHg) Densité: 1,090 Point éclair: 71 °C (159 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014126 Numéro CAS: 1864-94-4 EINECS: 217-471-5 |