Imprimer
Digitonin
Marques : Roth Carl
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4946.1 4946.2
ROTH4946.1EA 0 EUR
ROTH4946.1 ROTH4946.2
Digitonin
Digitonin
Formule: C₅₆H₉₂O₂₉
Numéro MDL: MFCD00077729
Numéro CAS: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 3462
ADR: 6.1,III