3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(3,5-Dibromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
Purity: 99%
CAS No.: 22362-66-9
Molecular Formula: C8H6Br2O2
Formula Weight: 293.95
Melting Point: 108-111°
MDL No.: MFCD00191992
Formule:
C₈H₆Br₂O₂ Poids moléculaire: 293.95 g/mol Point de fusion: 108…111 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191992 Numéro CAS: 22362-66-9 |