3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 3321-92-4
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Melting Point: 95-98°
Boiling Point: 132-134°/18mm
MDL No.: MFCD00016417
Formule:
C₈H₆Cl₂O₂ Poids moléculaire: 205.04 g/mol Point d'ébullition: 132…134 °C (18 mmHg) Point de fusion: 95…98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016417 Numéro CAS: 3321-92-4 |