D-(+)-Galactosamine hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₄ClNO₅ Point de fusion: 182…185 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00135830 Numéro CAS: 1772-03-8 EINECS: 217-198-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
Residue after ignition | ≤1 % |
Specific optical rotation | +93° to +99° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) (after 24 h) |