Imprimer
6-Hydroxy-m-anisidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Amino-4-methoxyphenol
H33724.03 H33724.06
H33724.03EA 78.8 EUR
H33724.03 H33724.06
6-Hydroxy-m-anisidine 97%
6-Hydroxy-m-anisidine
Formule: C₇H₉NO₂
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06616911
Numéro CAS: 20734-76-3