Imprimer
Nickel (II) amidosulfonate hydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
89020.30 89020.18 89020.A1
89020.30EA 255 EUR
89020.30 89020.18 89020.A1
Nickel (II) amidosulfonate hydraté
Nickel (II) amidosulfonate hydraté
Nickel(II) sulfamate is used as an electro plating and surface treating agent. It finds application in metal coloring and casting.
CAS No.: 13770-89-3 Molecular Formula: Ni(SO3NH2)2.xH2O Formula Weight: 250.86(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Blue Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00137261
Formule: H₄N₂NiO₆S₂·H₂O
Poids moléculaire: 250.86 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137261
Numéro CAS: 13770-89-3
EINECS: 237-396-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (unspecified) 15.1%-19.2% Ni