Imprimer
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L19894.03 L19894.MD
L19894.03EA 261 EUR
L19894.03 L19894.MD
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥98%
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 64287-19-0 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Melting Point: 51-53° Beilstein Reference: 4381319
Formule: C₉H₉FO₂
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272135
Numéro CAS: 64287-19-0