4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 51788-80-8
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 51-53°
Beilstein Reference: 2251986
Formule:
C₉H₉FO₂ Point de fusion: 51…53 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061143 Numéro CAS: 51788-80-8 |