Imprimer
Tétraméthylammonium hydroxyde 1.0 M en solution aqueuse ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de tétraméthylammonium
44938.K2 44938.AK
44938.K2EA 245 EUR
44938.K2 44938.AK
Tétraméthylammonium hydroxyde 1.0 M en solution aqueuse ACS
Tétraméthylammonium hydroxyde
CAS No.: 75-59-2 Molecular Formula: C4H13NO Formula Weight: 91.15 Physical Form: Liquid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Beilstein Reference: 3558708 Merck Reference: 14,9224 UN No.: 1835 MDL No.: MFCD00008280
Formule: C₄H₁₃NO
Poids moléculaire: 91.15 g/mol
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,9224