2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 5535-49-9
Molecular Formula: C8H9ClS
Formula Weight: 172.68
Flash Point: 104°(220°F)
Refractive Index: 1.5830
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1907116
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00013691
Formule:
C₈H₉ClS Point d'ébullition: 245 °C Densité: 1,178 Point éclair: 104 °C (220 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013691 Numéro CAS: 5535-49-9 EINECS: 226-891-8 ADR: 8,III |