Imprimer
4,6-Dichloro-o-toluidine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Dichloro-6-methylaniline
A12591.06 A12591.14
A12591.06EA 70.6 EUR
A12591.06 A12591.14
4,6-Dichloro-o-toluidine ≥97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Purity: 97% CAS No.: 30273-00-8 Molecular Formula: C7H7Cl2N Formula Weight: 176.05 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 82-84°/0.1mm MDL No.: MFCD00044074
Formule: C₇H₇Cl₂N
Poids moléculaire: 176.05 g/mol
Point d'ébullition: 82…84 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 43…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044074
Numéro CAS: 30273-00-8