Imprimer
4-Bromo-2-ethylaniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L12725.06 L12725.14
L12725.06EA 63.4 EUR
L12725.06 L12725.14
4-Bromo-2-ethylaniline ≥97%
4-Bromo-2-ethylaniline
Purity: 97% CAS No.: 45762-41-2 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Refractive Index: 1.6020 Boiling Point: 110-112°/2mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00041434
Formule: C₈H₁₀BrN
Point d'ébullition: 110…112 °C (2 mmHg)
Densité: 1,412
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041434
Numéro CAS: 45762-41-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III