Imprimer
1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium 1-nonanesulphonate, Sodium nonane-1-sulphonate
L06407.06 L06407.14
L06407.06EA 69.5 EUR
L06407.06 L06407.14
1-Nonanesulphonic acid sodium salt ≥98%
1-Nonanesulphonic acid sodium salt
Purity: 98+% CAS No.: 35192-74-6 Molecular Formula: C9H19NaO3S Formula Weight: 230.30 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3738676
Formule: C₉H₁₉NaO₃S
Poids moléculaire: 230.30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025010
Numéro CAS: 35192-74-6