Imprimer
Allyl methyl sulphide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Allyl(methyl)sulphane
B22514.06 B22514.14
B22514.06EA 31.3 EUR
B22514.06 B22514.14
Allyl methyl sulphide ≥98%
Allyl methyl sulphide
Purity: 98% CAS No.: 10152-76-8 Molecular Formula: CH2=CHCH2SCH3 Formula Weight: 88.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 18°(65°F) Refractive Index: 1.4714 Odour: Stench Boiling Point: 91-93° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008657
Formule: C₄H₈S
Point d'ébullition: 91…93 °C
Densité: 0,803
Point éclair: 18 °C (65 °F)
Numéro MDL: MFCD00008657
Numéro CAS: 10152-76-8
EINECS: 233-422-0
ADR: 3,II