Imprimer
Bromure de zinc hydraté ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
44230.22 44230.36
44230.22EA 88.1 EUR
44230.22 44230.36
Bromure de zinc hydraté ≥99.9% (base métaux)
Bromure de zinc hydraté
Purity: 99.9% Molecular Formula: ZnBr2.xH2O Formula Weight: 225.19(anhy) Physical Form: Crystalline Merck Reference: 14,10129 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011294
Formule: Br₂Zn·H₂O
Poids moléculaire: 225.19 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011294
Numéro CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,10129