Imprimer
Bromure de zinc hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
12960.06 12960.22
12960.06EA 65.5 EUR
12960.06 12960.22
Bromure de zinc hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Bromure de zinc hydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 7699-45-8 Molecular Formula: ZnBr2.xH2O (x≈2) Formula Weight: 225.19(anhy) Physical Form: Crystalline UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011294
Formule: Br₂Zn·H₂O
Poids moléculaire: 225.19 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011294
Numéro CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,10129