Imprimer
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% w/v n-hexane
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
43356.AE 43356.AC
43356.AEEA 179 EUR
43356.AE 43356.AC
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate 10% w/v n-hexane
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 103470-68-4 Molecular Formula: C24H45O6Y Formula Weight: 518.16 Physical Form: Liquid UN No.: 1208 MDL No.: MFCD00070441
Formule: C₂₄H₄₅O₆Y
Poids moléculaire: 518.524 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070441
Numéro CAS: 103470-68-4
UN: 1208
ADR: 3 II